Accessories for round tissue float baths, TFB
Accessory set includes thermometer (0 - 100 °C), thermometer support and aluminium lid, Model TFB 55
Catalogus # MEDT11-5500-00
Leverancier: MEDITE
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Accessory set includes thermometer (0 - 100 °C), thermometer support and aluminium lid
- Seq:08
- Voor:Model TFB 55
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.