Hotplates
350×500 mm, 130...370 °C, 2850 W, Hotplate, HT 23, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Catalogus # GESTHT23
Leverancier: GESTIGKEIT HARRY
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Verwarmingsoppervlakte:350×500 mm
- Verwarmingsvermogen:2850 W
- Temperatuur:130...370 °C
- Seq:14
- b×d×h:364×514×170 mm
- Type:Hotplate, HT 23, aluminium alloy plate
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.