Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Cartridge, 40 - 60 µm, 6 ml, 500 mg
Catalogus # 549-0710
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Catalogus # 549-0710
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Ideal for the isolation of polar compounds from non polar matrices.
- Magnesia-loaded silica gel offers rapid flow rates for large sample volumes
- Extremely polar in nature, especially suited to the separation of chlorinated pesticides
Specificaties
- Kolomtype:Cartridge
- Partikelgrootte:40 - 60 µm
- Capaciteit:6 ml
- Seq:05
- Bedgewicht:500 mg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.