Afdekglaasjes
High precision cover glasses, 24×50 mm, #1,5, Borosilicaatglas
Catalogus # 630-2187
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicaatglas D 263™ M, hydrolytische klasse 1.
- Kleurloos, geschikt voor fluorescentiemicroscopie
- Dekglaasjes met hoge precisie en dikte van 170 μm
- Sterk aanbevolen voor objectieven met hoog numeriek diafragma en hoge resolutie
Recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Aantal:#1,5
- Omschrijving:High precision cover glasses
- l×b:24×50 mm
- Materiaal:Borosilicaatglas
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.