Orders LinkContactUsLinkComponent
Afdekglaasjes
Afdekglaasjes
High precision cover glasses, 24×50 mm, #1,5, Borosilicaatglas
Catalogus # 630-2187
Leverancier:   MARIENFELD
Afdekglaasjes
Catalogus # 630-2187
Leverancier:  MARIENFELD
Afdekglaasjes
Afdekglaasjes
High precision cover glasses, 24×50 mm, #1,5, Borosilicaatglas
Price
343,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Borosilicaatglas D 263™ M, hydrolytische klasse 1.
  • Kleurloos, geschikt voor fluorescentiemicroscopie
  • Dekglaasjes met hoge precisie en dikte van 170 μm
  • Sterk aanbevolen voor objectieven met hoog numeriek diafragma en hoge resolutie
Recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.
Documents
Specificaties
  • Aantal:
    #1,5
  • Omschrijving:
    High precision cover glasses
  • l×b:
    24×50 mm
  • Materiaal:
    Borosilicaatglas
  • Seq:
    03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.