Afdekglaasjes
High precision cover glasses, 22×22 mm, #1,5, Borosilicaatglas
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicaatglas D 263™ M, hydrolytische klasse 1.
- Kleurloos, geschikt voor fluorescentiemicroscopie
- Dekglaasjes met hoge precisie en dikte van 170 μm
- Sterk aanbevolen voor objectieven met hoog numeriek diafragma en hoge resolutie
Recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Aantal:#1,5
- Omschrijving:High precision cover glasses
- l×b:22×22 mm
- Materiaal:Borosilicaatglas
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.