Storage vials
Standard vial with round interior and square exterior, 3,00 ml, 17,3×26,4 mm, Neen, 23 mm
Catalogus # SAVI200-003-20
Leverancier: SAVILLEX
Ga naar:
Product Details & Documents
PFA vials with round or conical interior.
- Ideal for storage and digestion in geochemistry
- Flat base for maximum heating efficiency
- Square exterior vials with hex closures have higher pressure rating
: Closures can be ordered separately. Modifications may be available on request.
Specificaties
- Inclusief dop:Neen
- Sluiting diam:23 mm
- Ø×h:17,3×26,4 mm
- Capaciteit:3,00 ml
- Omschrijving:Standard vial with round interior and square exterior
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.