Nuts, hexagonal, BOLA
M 4, 5,0 mm, 7 mm, 0,7 mm, PTFE
Catalogus # BOHLH1132-14
Leverancier: Bohlender
Ga naar:
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
Specificaties
- Hoogte:5,0 mm
- Materiaal:PTFE
- Ø kop:7 mm
- Schroefdraad:M 4
- Pitch:0,7 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.