Nuts, hexagonal, BOLA
M 6, 7,5 mm, 10 mm, 1,0 mm, PTFE
Catalogus # BOHLH1132-22
Leverancier: Bohlender
Ga naar:
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
Specificaties
- Hoogte:7,5 mm
- Materiaal:PTFE
- Ø kop:10 mm
- Schroefdraad:M 6
- Pitch:1,0 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.