Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample dippers, BOLA
Monsternamevaatje, met handvat en gat (Ø 8 mm), PTFE, 175 mm, 60 mm
Catalogus # BOHLH1138-16
Leverancier:   Bohlender
Sample dippers, BOLA
Catalogus # BOHLH1138-16
Leverancier:  Bohlender
Sample dippers, BOLA
Sample dippers, BOLA
Monsternamevaatje, met handvat en gat (Ø 8 mm), PTFE, 175 mm, 60 mm
Price
260,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sample vessels suitable for washing, rinsing or dipping solids in aggressive, or pure substances.
  • Chemical resistance and temperature resistance
  • Handle and holes in wall and botton
 : FDA conform.
Specificaties
  • Ø:
    60 mm
  • Omschrijving:
    Monsternamevaatje, met handvat en gat (Ø 8 mm)
  • Lengte:
    175 mm
  • Materiaal:
    PTFE