Reageerbuizen
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PP, coagulometer
Catalogus # 212-0682
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant PS of doorschijnend PP.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universele buizen voor een groot aantal toepassingen.
Documents
Specificaties
- Ø uitw.:11,5 mm
- Type:coagulometer
- Capaciteit:3 ml
- Lengte:55 mm
- Materiaal:PP
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.