Orders LinkContactUsLinkComponent
Ultrapuur watersystemen, arium® basic
Ultrapuur watersystemen, arium® basic
arium® basic tafelmodelsysteem met boven aan de voorkant gemonteerde display/dispenser-eenheid
Catalogus # 171-0393
Leverancier:   Sartorius
Ultrapuur watersystemen, arium® basic
Catalogus # 171-0393
Leverancier:  Sartorius
Ultrapuur watersystemen, arium® basic
Ultrapuur watersystemen, arium® basic
arium® basic tafelmodelsysteem met boven aan de voorkant gemonteerde display/dispenser-eenheid
Price
5 290,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Het arium® basic-systeem levert ultrazuiver water volgens de norm ASTM type 1 en wordt gebruikt voor zowel kritische toepassingen als standaardanalyses. De arium® basic is een kosteneffectief alternatief voor de kritische gebruiker, dat beschikt over de belangrijkste functies voor de productie van ultrazuiver water en dat bovendien zeer gebruiksvriendelijk is.
  • Compact ontwerp, flexibel in gebruik en gemakkelijk in het onderhoud
  • Innovatieve glazen regeleenheid met aanraakfunctie
  • Tijdgeregelde dosering
  • Geleidbaarheidsmeting voor geproduceerd water
  • Service- en alarmfuncties ondersteund door grafische displays
De systemen zijn verkrijgbaar als tafelmodel of als versie voor wandmontage.
Delivery information: Het systeem wordt geleverd zonder patroon, dit dient afzonderlijk te worden besteld. Raadpleeg de patroonkits voor arium® basic.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    arium® basic tafelmodelsysteem met boven aan de voorkant gemonteerde display/dispenser-eenheid
  • Deeltje:
    <1/ml bij 0,2 µm
  • Max. werkdruk:
    6,9 bar
  • b×d×h:
    350×451×492 mm
  • Voedingswater:
    RO-water (100 µS/cm), gedestilleerd water (4 µS/cm), gedeïoniseerd water (20 µS/cm)
  • Gewicht:
    17 (alleen systeem)/~27 kg (bedrijfsgewicht met volle tank)
  • Cat. No.:
    171-0393
  • Debiet:
    maximaal 2 (bij een druk van 2 bar zonder eindfilter)
  • TOC-gehalte:
    <5 ppb
  • Model:
    arium® DI-T, basic
  • Bacteriën:
    <1 CFU/1000 ml
  • Weerstand bij +25 °C:
    18,2 MΩcm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Injectiespuiten reinigen, voorgevuld in spuiten van 50 ml
    Injectiespuiten reinigen, voorgevuld in spuiten van 50 ml
    171-1024
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 40,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • UV-lamp
    UV-lamp
    171-0910
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 462,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • UF filter uit holle vezels
    UF filter uit holle vezels
    171-0909
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 180,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Footswitch for external control of the time/volume dispense for arium® pro
    Footswitch for external control of the time/volume dispense for arium® pro
    VIVAH2O-AFS1
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 565,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tank level switch
    Tank level switch
    VIVAH2O-ALS1
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 699,00 €