Ultrapuur watersystemen, arium® basic
Het arium® basic-systeem levert ultrazuiver water volgens de norm ASTM type 1 en wordt gebruikt voor zowel kritische toepassingen als standaardanalyses. De arium® basic is een kosteneffectief alternatief voor de kritische gebruiker, dat beschikt over de belangrijkste functies voor de productie van ultrazuiver water en dat bovendien zeer gebruiksvriendelijk is.
- Compact ontwerp, flexibel in gebruik en gemakkelijk in het onderhoud
- Innovatieve glazen regeleenheid met aanraakfunctie
- Tijdgeregelde dosering
- Geleidbaarheidsmeting voor geproduceerd water
- Service- en alarmfuncties ondersteund door grafische displays
De systemen zijn verkrijgbaar als tafelmodel of als versie voor wandmontage.
Delivery information: Het systeem wordt geleverd zonder patroon, dit dient afzonderlijk te worden besteld. Raadpleeg de patroonkits voor arium® basic.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
Arium® water purification systems.pdf
Additional Product Details
- Omschrijving:arium® basic, voor wandmontage met onder aan de voorkant geplaatste weergave-/aftapeenheid en geïntegreerde wandmontagesteun
- Cat. No.:171-0392
- Debiet:Maximaal 2 (bij een druk van 2 bar zonder eindfilter)
- Deeltje:<1/ml bij 0,2 µm
- TOC-gehalte:<5 ppb
- Model:arium® DI-B, basis
- Max. werkdruk:6,9 bar
- b×d×h:350×451×492 mm
- Bacteriën:<1 CFU/1000 ml
- Voedingswater:RO-water (100 µS/cm), gedestilleerd water (4 µS/cm), gedeïoniseerd water (20 µS/cm)
- Weerstand bij +25 °C:18,2 MΩcm
- Gewicht:17 (alleen systeem)/~27 kg (bedrijfsgewicht met volle tank)
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- VIVAH2O-AFS1Footswitch for external control of the time/volume dispense for arium® pro1 * 1 ST - 565,00 €
- Omschrijving