Screw Caps
GL 28
Catalogus # HECH41326028
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, black.
Very good chemical resistance
- Heat-resistant up to 110 °C
- Only suitable for bottles 215-2814 to 215-2819
Specificaties
- Schroefdraad:GL 28
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.