Orders LinkContactUsLinkComponent
Infuusflessen
met felskraag S 32 mm, 100 ml, -
Catalogus # ALUG1000125
Leverancier:   APG Europe
Infuusflessen
Catalogus # ALUG1000125
Leverancier:  APG Europe
Infuusflessen
Infuusflessen
met felskraag S 32 mm, 100 ml, -
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 104 ST
Product Details & Documents
Gemaakt van type 1 helder glas.
Met graduatie, met felskraag of schroefhals, zonder sluitingen.
Specificaties
  • Schroefdraad:
    -
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Omschrijving:
    met felskraag S 32 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Schroefdoppen uit aluminium met opening zonder gummy-inlage, 24 mm Ø, voor flessen van 30 tot 100 ml
    Schroefdoppen uit aluminium met opening zonder gummy-inlage, 24 mm Ø, voor flessen van 30 tot 100 ml
    215-1989
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 0,30 €