Orders LinkContactUsLinkComponent
Control units
MIXcontrol 20, EU-stekker
  442-0768
 :   2MAG
Control units
  442-0768
 :  2MAG
Control units
Control units
MIXcontrol 20, EU-stekker
748,00 €
1 * 1 ST
  • Omschrijving:
    MIXcontrol 20, EU-stekker
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    442-0768
  • Toerentalbereik:
    100 - 1600 min⁻¹
  • Model:
    MIXcontrol 20
  • b×d×h:
    200×155×38 mm
  • Voeding:
    20 W
  • Gewicht:
    1,9 kg