Control units
MIXcontrol 20, UK-stekker
Catalogus # 442-0770
Ga naar:
Discontinued
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:MIXcontrol 20, UK-stekker
- Seq:04
- Cat. No.:442-0770
- Toerentalbereik:100 - 1600 min⁻¹
- Model:MIXcontrol 20
- b×d×h:200×155×38 mm
- Voeding:20 W
- Gewicht:1,9 kg