Control units
MIXcontrol 40, EU-stekker
442-0771
: 2MAG
- Omschrijving:MIXcontrol 40, EU-stekker
- Seq:09
- Cat. No.:442-0771
- Toerentalbereik:100 - 2000 min⁻¹
- Model:MIXcontrol 40
- b×d×h:200×155×48 mm
- Voeding:40 W
- Gewicht:1,9 kg