Control units
MIXcontrol 40, UK-stekker
Catalogus # 442-0773
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:MIXcontrol 40, UK-stekker
- Seq:10
- Cat. No.:442-0773
- Toerentalbereik:100 - 2000 min⁻¹
- Model:MIXcontrol 40
- b×d×h:200×155×48 mm
- Voeding:40 W
- Gewicht:1,9 kg