Opslagzak
Storage bags, transparent, with ground weld., 0,04 mm, 240×380 mm
Catalogus # SEMA2448
Leverancier: SEMADENI
Ga naar:
Product Details & Documents
Opbergzakken van transparant LDPE, met bodemlas.
Ze zijn ook geschikt voor vloeistoffen, maar dan zonder zijlas.
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking: Minimale afname: 100 stuks
Let op:
Specificaties
- Omschrijving:Storage bags, transparent, with ground weld.
- Afmetingen:240×380 mm
- Seq:06
- Dikte:0,04 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



