Orders LinkContactUsLinkComponent
Schwartz micro serrefines
Strong clamp press, Roestvrij staal, 26 mm, Straight, 10×1,75 mm
  FSCI18052-01
Marketsource
Schwartz micro serrefines
  FSCI18052-01
Marketsource
Schwartz micro serrefines
Schwartz micro serrefines
Strong clamp press, Roestvrij staal, 26 mm, Straight, 10×1,75 mm
11,50 €
1 * 1 ST
  • Omschrijving:
    Strong clamp press
  • Lengte:
    26 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    02
  • Tipgrootte:
    10×1,75 mm
  • Tip shape:
    Straight