Surface protection mats
doorschijnend, 550×600 mm, 1,00 mm
Catalogus # DENE5101001
Leverancier: DEUTSCH NEUMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
- Temperature range from −60 to +200° C
- Short periods up to 260° C
- Durometer 60 Shore A
Specificaties
- Kleur:doorschijnend
- l×b:550×600 mm
- Seq:001
- Dikte:1,00 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.