Druppelflessen, LDPE, Nalgene®
15 ml, LDPE, 75 mm, 25 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
Catalog # NALG312751-9050
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Druppelflessen, LDPE, Nalgene®
Catalog # NALG312751-9050
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Druppelflessen gemaakt van natuurlijk/wit polyethyleen met lage dichtheid.
- Round shape
- Drop size: 40/50 μl
- Leakproof
Certifications: In overeenstemming met ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 en USP Klasse VI
Ordering information: Doseertip met gecontroleerde druppeling en gekleurde sluitingen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Documents
Specifications
- Ø uitw.:25 mm
- Voor:Nalgene controlled dropper
- Schroefdraad:15-415 mm
- Capaciteit:15 ml
- Hoogte:75 mm
- Materiaal:LDPE
- Seq:03
- Cat. No.:NALG312751-9050
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice