Semken forceps
Roestvrij staal, 130 mm, Serrated, Curved, 1,3×1 mm, 1,3 mm
Catalogus # FSCI11009-13
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:130 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:1,3×1 mm
- Tip width:1,3 mm
- Tip shape:Curved