Overflow volumetric flasks, class B
420 ml
Catalogus # HECH42115066
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Overflow volumetric flasks, class B
Catalogus # HECH42115066
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicate glass 3.3.
- Acid-proof and alkali-resistant markings
- Very good temperature resistance
- Very good chemical resistance
For water analysis.
Specificaties
- Capaciteit:420 ml
- Seq:10
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.