Toebehoren
Open circuit ring main kit
Catalogus # ELGALA646
Ga naar:
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Open circuit ring main kit
- Seq:04
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
Voor PURELAB® flex 2 en 3.Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
Voor PURELAB® flex 2 en 3.171-0365Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 361,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.