Toebehoren
Remote control station (PURELAB Ultra unit)
Catalogus # ELGALA645
Leverancier: ELGA LabWater
Ga naar:
Product Details & Documents
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Remote control station (PURELAB Ultra unit)
- Seq:08
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
Voor PURELAB® flex 2 en 3.Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
Voor PURELAB® flex 2 en 3.171-0365Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 361,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.