Vortexmengers, lab dancer
Vortexmenger, lab dancer, CH-stekker
Catalogus # 444-0664
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
SCHUDAPPARAAT VORTEX LAB DANCER EU/CH/UK 1 * 1 ST Catalogus #444-0020
Product 444-0020 is similar to 444-0664 but may have a different manufacturer and/or packaging.
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Vortexmenger, lab dancer, CH-stekker
- Seq:03
- Cat. No.:444-0664
- Toerentalbereik:2800 min⁻¹ vast
- Schudbeweging:Cirkelbeweging
- Model:lab dancer
- Max. mengvolume:50 ml
- Max. inhoud:0,1 kg inclusief houder
- Ø×H:100×70 mm
- Max. Ø buis (mm):30 mm
- Motorvermogen opname/afgifte:1,2/0,8 W
- Gewicht:0,55 kg
- Cirkelbeweging:4,5 mm