Orders LinkContactUsLinkComponent
Threaded couplings
Threaded couplings
GL 14
Catalogus # BOHLH900-01
Leverancier:   Bohlender
Threaded couplings
Catalogus # BOHLH900-01
Leverancier:  Bohlender
Threaded couplings
Threaded couplings
GL 14
Price
58,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Connector, screw thread coupling, made of PTFE. Two screw caps made of PPS or PBTP with GL thread and a PTFE/FPM gasket. The product is only exposed to PTFE.
  • Applicable for connecting two GL threads of different sizes
  • Temperature resisitance from −200 to +250 ºC
  • Very good chemical resistance
  • FDA conformity
Specificaties
  • Schroefdraad:
    GL 14
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.