Opslagzak
Food storage bag, 160×250 mm
Catalogus # HKPK100046
Leverancier: HK PACK KRAUTSCHEID
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparante LDPE-zakken, ideaal voor het bewaren en beschermen van voedsel en kleine reserveonderdelen van allerlei aard.
- Voedselveiligheid gegarandeerd
- Flexibel en scheurvast
- Vriesbestendig vanaf 50 µm en hittebestendig tot 80 °C
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specificaties
- Omschrijving:Food storage bag
- Afmetingen:160×250 mm
- Seq:03