Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample container, with screw cap
40 ml, 30 mm, 70 mm, helder, PP, helder
  DELT409402
 :   DELTALAB
Sample container, with screw cap
  DELT409402
 :  DELTALAB
Sample container, with screw cap
40 ml, 30 mm, 70 mm, helder, PP, helder
442,00 €
1 * 800 ST
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
 : *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
  • Ø uitw.:
    30 mm
  • Capaciteit:
    40 ml
  • Kleur:
    helder
  • Hoogte:
    70 mm
  • Materiaal:
    PP, helder
  • Seq:
    02