Caps
Cap kit, includes one cap, with fittings, one 2 l safety coated glass bottle, 3 m PFA tubing, one No-Met 5 µm mobile phase filter, GL 45, 1 port for 1/16" tubing, 2 ports for 1/8" and 1/16" OD tubing, PP
Catalogus # JOURJR-S-11202
Leverancier: VICI JOUR RESEARCH
Ga naar:
Product Details & Documents
These caps top bottles are available with two, three, or four colour-coded 1/4-28 thread for ¹/₈ or ¹/₁₆" O.Ø tubing.
Specificaties
- Schroefdraad:GL 45
- Omschrijving:Cap kit, includes one cap, with fittings, one 2 l safety coated glass bottle, 3 m PFA tubing, one No-Met 5 µm mobile phase filter
- Materiaal:PP
- Slangverbinding:1 port for 1/16" tubing, 2 ports for 1/8" and 1/16" OD tubing
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.