Monster lans
Ventiel lans, Roestvrij staal V4A, 800 mm, 32 mm
Catalogus # 300-0077
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Monsternemers voor viskeuze, pasta-achtige en semi-vloeibare stoffen.
- Geoptimaliseerd openingsmechanisme (volledig demonteerbaar)
- Gemakkelijk te gebruiken en schoon te maken
- Vooral bij pasta-achtige stoffen blijven verschillende lagen intact
Ontworpen voor gebruik in farmaceutische toepassingen.
Certificeringen: DIN 51750,3 en 53242,3
Specificaties
- Ø:32 mm
- Omschrijving:Ventiel lans
- Lengte:800 mm
- Materiaal:Roestvrij staal V4A