Monster lans
Ventiel lans, Roestvrij staal V4A, 550 mm, 32 mm
Catalog # 300-0076
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Monsternemers voor viskeuze, pasta-achtige en semi-vloeibare stoffen.
- Geoptimaliseerd openingsmechanisme (volledig demonteerbaar)
- Gemakkelijk te gebruiken en schoon te maken
- Vooral bij pasta-achtige stoffen blijven verschillende lagen intact
Ontworpen voor gebruik in farmaceutische toepassingen.
: DIN 51750,3 en 53242,3
Specifications
- Ø:32 mm
- Omschrijving:Ventiel lans
- Lengte:550 mm
- Materiaal:Roestvrij staal V4A