Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards, KCL
Conductivity standards, KCL
Potassium chloride standard solution, 0,01 M, 1,413 mS/cm, 500 mL
Catalogus # HACHC20C270
Leverancier:   Hach
Conductivity standards, KCL
Catalogus # HACHC20C270
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
Conductivity standards, KCL
Conductivity standards, KCL
Potassium chloride standard solution, 0,01 M, 1,413 mS/cm, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
53,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    Potassium chloride standard solution, 0,01 M
  • Geleidbaarheid:
    1,413 mS/cm
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.