Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ribbons for label printer BBP™11

Ribbons for label printer BBP™11

Thermal transfer printer ribbon, 7950 series, width 65 mm, BBP™11, 70 m, zwart
Catalogus # BRDY804467
Leverancier:   Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Catalogus # BRDY804467
Leverancier:  Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Ribbons for label printer BBP™11

Thermal transfer printer ribbon, 7950 series, width 65 mm, BBP™11, 70 m, zwart

Price
28,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Kleur:
    zwart
  • Omschrijving:
    Thermal transfer printer ribbon, 7950 series, width 65 mm
  • Lengte:
    70 m
  • Seq:
    02
  • Voor:
    BBP™11
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.