Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
430×580 mm, Max. 370 °C, 4000 W, Hotplate, HD 3-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Catalogus # GESTHD3-230
Leverancier:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Catalogus # GESTHD3-230
Leverancier:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
430×580 mm, Max. 370 °C, 4000 W, Hotplate, HD 3-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Price
1 760,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Verwarmingsoppervlakte:
    430×580 mm
  • Verwarmingsvermogen:
    4000 W
  • Temperatuur:
    Max. 370 °C
  • Seq:
    04
  • b×d×h:
    442×592×170 mm
  • Type:
    Hotplate, HD 3-230, aluminium alloy plate