Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortexmengers, CLASSIC en WIZARD
Vortexmengers, CLASSIC en WIZARD
Vortexmenger WIZARD IR
Catalogus # 444-0746
Leverancier:   VELP SCIENTIFIC
Vortexmengers, CLASSIC en WIZARD
Catalogus # 444-0746
Leverancier:  VELP SCIENTIFIC
Vortexmengers, CLASSIC en WIZARD
Vortexmengers, CLASSIC en WIZARD
Vortexmenger WIZARD IR
Price
253,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mengers met laag profiel en ergonomisch ontwerp, met verhoogde stabiliteit. Epoxy gelakte zinklegering biedt een uitstekende chemische en corrosiebestendigheid. Drie antislipvoetjes absorberen trillingen en verbeteren de stabiliteit op het werkblad.
CLASSIC is ideaal voor uiteenlopende mengtoepassingen. Het apparaat beschikt over twee bedieningsmodi, automatische aanraakmodus en continu, en biedt de mogelijkheid de trillingsfrequentie te wijzigen.
Speciale hendel zorgt voor maximale stabiliteit, afhankelijk van de geselecteerde bedieningsmodus
WIZARD bevat optische technologie. Het apparaat beschikt over twee bedieningsmodi, sensor of continu, en biedt de mogelijkheid de trillingsfrequentie te wijzigen.
- Sensor-modus maakt gebruik van een systeem met infraroodsensor. Dit detecteert de aanwezigheid van de reageerbuis, waarna de trillingen automatisch worden geactiveerd
- De gebruiker hoeft nergens op te drukken
- Variabele snelheid (elektronisch geregeld)
IP Protection Class according to DIN EN 60259: IP 42
 : Beschermingsklasse conform DIN EN 60259: IP 42.
 : beide worden geleverd met een beker voor het mengen van één reageerbuis.
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Vortexmenger WIZARD IR
  • Cat. No.:
    444-0746
  • Toerentalbereik:
    0 - 3000 min⁻¹
  • Ingaand vermogen:
    15 W
  • Schudbeweging:
    Cirkelbeweging
  • Model:
    WIZARD
  • b×d×h:
    180×220×70 mm
  • Gewicht:
    2,4 kg
  • Cirkelbeweging:
    4,5 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insert van schuim voor 19 microcentrifugebuisjes van 1,5 ml
    Insert van schuim voor 19 microcentrifugebuisjes van 1,5 ml
    444-0737
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 38,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insert voor microtiterplaat
    Insert voor microtiterplaat
    444-0739
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insert van schuim voor 5 buizen Ø 16 mm
    Insert van schuim voor 5 buizen Ø 16 mm
    444-0738
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 37,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Klein rubberen ondersteuningsplatform Ø 50 mm
    Klein rubberen ondersteuningsplatform Ø 50 mm
    444-0740
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 22,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insert van schuim, blanco zonder uitsparingen
    Insert van schuim, blanco zonder uitsparingen
    444-0741
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 30,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Foam insert for 4 test tubes Ø 29 mm
    Foam insert for 4 test tubes Ø 29 mm
    444-0742
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,80 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.