Surface protection mats
doorschijnend, 550×600 mm, 2,00 mm
Catalogus # DENE5101002
Leverancier: DEUTSCH NEUMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
- Temperature range from −60 to +200° C
- Short periods up to 260° C
- Durometer 60 Shore A
Specificaties
- Kleur:doorschijnend
- l×b:550×600 mm
- Seq:002
- Dikte:2,00 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.