Standard pH electrodes
SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed, Enkele verbinding, afgedicht, 0 - 14, 0...+80 °C, Epoxy, 12×110 mm, BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ingebouwde ATC (Pt1000), Algemeen gebruik
CONSSP10T
: CONSORT
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
- Aansluiting:BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ingebouwde ATC (Pt1000)
- Ø×L:12×110 mm
- Voor:Algemeen gebruik
- Type:Enkele verbinding, afgedicht
- Omschrijving:SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed
- Materiaal:Epoxy
- Seq:02
- Temperatuur:0...+80 °C
- pH:0 - 14
- Cat. No.:CONSSP10T
- Model:SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed