Conductivity electrodes
Geleidbaarheidselektrode, dubbele platinaringen, met ingebouwde ATC (Pt1000), Standard, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...110 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ATC, General purposes, research, laboratory
CONSSK20T
: CONSORT
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
- Aansluiting:BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ATC
- Ø×L:12×110 mm
- Voor:General purposes, research, laboratory
- Type:Standard, with temp. sensor
- Omschrijving:Geleidbaarheidselektrode, dubbele platinaringen, met ingebouwde ATC (Pt1000)
- Materiaal:Glas
- Seq:04
- Temperatuur:0...110 °C
- Celconstante:1 cm⁻¹