Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Basic baardbeschermers, SPP
Latexvrij, wit
  113-1464
Small Business Enterprise
VWR®, Basic baardbeschermers, SPP
  113-1464
Small Business Enterprise
VWR®, Basic baardbeschermers, SPP
VWR®, Basic baardbeschermers, SPP
Latexvrij, wit
80,10 €
1 * 1.000 ST
De VWR® Basic SPP-baardbeschermers zijn vervaardigd van sterk, lichtgewicht, ademend spunbonded polypropyleen (SPP) dat beschermt tegen vuil, slijk en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Lichtgewicht en ademende eerstelijnsbescherming
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritieke gebieden en ruimten waar u nog niet omgekleed hoeft te zijn. De baardbeschermers zijn getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificering en de hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd door middel van onafhankelijke laboratoriumtests.
Diameter (uitgerekt): 406 mm
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Latexvrij
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    113-1464