VWR®, Basic baardbeschermers, SPP
Product Details & Documents
De VWR® Basic SPP-baardbeschermers zijn vervaardigd van sterk, lichtgewicht, ademend spunbonded polypropyleen (SPP) dat beschermt tegen vuil, slijk en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Lichtgewicht en ademende eerstelijnsbescherming
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritieke gebieden en ruimten waar u nog niet omgekleed hoeft te zijn. De baardbeschermers zijn getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificering en de hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd door middel van onafhankelijke laboratoriumtests.
Diameter (uitgerekt): 406 mm
Documents
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Met latex
- Seq:01
- Cat. No.:113-1463
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.