VWR® Basic Bouffant Caps, met latex
Met latex, wit, 530 mm
VWR® Basic bouffant caps zijn vervaardigd van een sterke, lichtgewicht en ademende, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Latex
- Lightweight and breathable first line barrier protection
- Tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot-controlled and validated through independent laboratory testing
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritieke gebieden of ruimten waar u nog niet verkleed hoeft te zijn.
- Ø:530 mm
- Kleur:wit
- Omschrijving:Met latex
- Seq:05
- Cat. No.:113-1461
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.