VWR® Basic, Bouffant caps, latex-free
wit, 530 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Deze wegwerpdoppen zijn gemaakt van een niet-geweven, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Vrij van natuurrubberlatex
- Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
Gewicht: 10 g/m²
Packaging: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Documents
CoC VWR® Basic Bouffant Caps.pdf
Conformity declaration
CoC_VWRI113-1459_03200637 COC_VWRI113-1459_03221002 COC_VWRI113-1459_03221003 COC_VWRI113-1459_03231100 COC_VWRI113-1459_03231364
More
Food Contact Certificate
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Ø:530 mm
- Kleur:wit
- Seq:15