Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper, powder
Copper, powder
Glass bottle for solids, 2.500 g
Catalogus # A16243.0E
Ontvlambaar
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Copper, powder
Catalogus # A16243.0E
CAS-nummer:  7440-50-8
Copper, powder
Copper, powder
Glass bottle for solids, 2.500 g
CAS-nummer:  7440-50-8
Price
257,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7440-50-8
  • Formule:Cu
  • MDL-nummer:MFCD00010965
  • Molecular Weight:63.55 g/mol
  • Kokend Pt:2567 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:1083,4 °C
  • Dichtheid:8,94 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-159-6
  • UN:3089
  • ADR:4.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    2.500 g