VWR® Basic Frocks, SMS
, wit, XXL
Catalogus # 113-1160
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
De SMS-overjassen zijn vervaardigd van een latexvrije, meerlaagse spunbonded-meltblown-spunbonded stof (SMS) die een hoge trekvastheid biedt en toch zacht, comfortabel en ademend is.
- Druksluiting op de kraag, raglanmouwen, drukknopen
- Bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes
- Bestand tegen lichte chemische spatten
Colour: White or blue
Documents
Specificaties
- Confectiemaat:XXL
- Kleur:wit
- Cat. No.:113-1160
- Geslacht:Uniseks
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|Laboratory
- Sluitingstype:Met drukknopen
- Zakken:zonder zakken