VWR® Basic Frocks, SPP
, wit, 3XL
Catalog # 113-1155
Small Business Enterprise
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
De VWR® Basic SPP-overjassen zijn vervaardigd van een sterk lichtgewicht en ademend polypropyleen-spinvlies (SPP) dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Drukknoopkraag, raglanmouwen en drukknoopsluiting
- Elastische manchetten, zonder zakken
- Lichtgewicht en ademende eerstelijnsbarrièrebescherming
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritische ruimtes of voor entreeruimtes. Het is getest en vervaardigd in een ISO-gecertificeerde faciliteit die partijgecontroleerd en gevalideerd is door middel van onafhankelijke laboratoriumtests.
Specifications
- Confectiemaat:3XL
- Kleur:wit
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:113-1155
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|Laboratory
- Sluitingstype:Met drukknopen
- Zakken:zonder zakken
- Gewicht:48 g/m²