VWR® Basic Cleanroom-overall, SMS
Zonder capuchon, blauw, XL
113-1093
Small Business Enterprise
De SMS-overalls zijn vervaardigd van latexvrij meerlaags spinvlies-meltblown-spinvlies (SMS) met een hoge trekvastheid dat toch zacht, comfortabel en ademend is.
- Spits toelopende kraag, inzetmouwen, ritssluiting, elastische boorden
- Bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes
- Bestand tegen lichte chemische spatten
- Confectiemaat:XL
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Zonder capuchon
- Seq:10
- Cat. No.:113-1093
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|Laboratory