VWR® Basic Cleanroom-overall, SMS
Zonder capuchon, blauw, XXL
Catalogus # 113-1094
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic Cleanroom-overall, SMS
Catalogus # 113-1094
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
De SMS-overalls zijn vervaardigd van latexvrij meerlaags spinvlies-meltblown-spinvlies (SMS) met een hoge trekvastheid dat toch zacht, comfortabel en ademend is.
- Spits toelopende kraag, inzetmouwen, ritssluiting, elastische boorden
- Bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes
- Bestand tegen lichte chemische spatten
Documents
Specificaties
- Confectiemaat:XXL
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Zonder capuchon
- Seq:11
- Cat. No.:113-1094
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|Laboratory