VWR® Basic Cleanroom-overall, SMS
Zonder capuchon, blauw, 3XL
Catalogus # 113-1095
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic Cleanroom-overall, SMS
Catalogus # 113-1095
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
De SMS-overalls zijn vervaardigd van latexvrij meerlaags spinvlies-meltblown-spinvlies (SMS) met een hoge trekvastheid dat toch zacht, comfortabel en ademend is.
- Spits toelopende kraag, inzetmouwen, ritssluiting, elastische boorden
- Bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes
- Bestand tegen lichte chemische spatten
Specificaties
- Confectiemaat:3XL
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Zonder capuchon
- Seq:12
- Cat. No.:113-1095
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|Laboratory